Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ TALON® crude
Lieferant: Cytiva
28-9537-66 28-9537-67 29-0485-65
28-9537-66EA 219 EUR
28-9537-66 28-9537-67 29-0485-65
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ TALON® crude
Chromatographiesäulen
HiTrap TALON®-Rohölsäulen mit 1 und 5 ml ermöglichen schnelle Trennungen und einfaches Scale-up mit einem Minimum an Probenvorbereitung und Ausrüstung.
  • Ermöglicht eine schnelle Trennung und einfaches Scale-up
  • Geeignet für die IMAC-Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen, wenn Ni²⁺ nicht die optimale Wahl von Metallionen ist
  • Kompatibel mit gängigen IMAC-Reagenzien und geeignet zur Aufreinigung von Proteinen unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
  • Fertigsäulen sparen Zeit, indem ungereinigte Proben direkt angewandt werden können, und minimieren so Arbeitsaufwand und Proteinabbau
  • Ermöglicht wiederholte Läufe ohne Stripping, Reinigung oder Co²⁺-Wiederaufladung
Proben können nach gründlichem Zellaufschluss direkt in die Säule gegeben werden – ohne Vorzentrifugation und Filtration. Die Filter oben und unten in der Säule machen es möglich, ungereinigte Lysate direkt zu laden, ohne dass dadurch Rückdruckprobleme oder ein Auslaufen der TALON® Superflow™ Beads verursacht wird. Vor der Beladung sollte das Zelllysat durch die Verwendung von Methoden wie Ultraschallbehandlung, Homogenisierung oder Einfrieren/Auftauen vorbereitet werden.
Proben können nach gründlichem Zellaufschluss direkt auf die Säule aufgetragen werden – ohne Vorzentrifugation und Filtration. Die Filter oben und unten an der Säule ermöglichen es, ungeklärte Lysate direkt auf die Säule zu laden, ohne dass es zu Rückdruckproblemen oder Leckagen der TALON® Superflow™-Perlen kommt. Vor dem Laden von Proben auf HiTrap TALON®-Rohmaterialsäulen sollten Zelllysate mit Methoden wie Ultraschallbehandlung, Homogenisierung oder Einfrieren/Auftauen vorbereitet werden.