Affinitätschromatographie-Medien, TALON® Superflow™
Lieferant: Cytiva
28-9574-99
28-9575-02
28-9574-99EA
258
EUR
28-9574-99
28-9575-02
Affinitätschromatographie-Medien, TALON® Superflow™
Protein-Aufbereitungs
Protein Purification Resins
Kobalt-basiertes Chromatographiemedium für die Reinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC).
- Geeignet, wenn Ni²⁺ nicht die optimale Wahl von Metallionen ist
- Kompatibel mit gängigen IMAC-Reagenzien
- Ermöglicht die Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
- Verwendung mit prokaryotischen als auch eukaryotischen Expressionssystemen