Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade
Lieferant: Cytiva
90-1000-40 90-1001-37 90-1002-73
90-1000-40EA 11800 EUR
90-1000-40 90-1001-37 90-1002-73
Säulen, HiLoad™ Superdex™ prep grade
Chromatographiesäulen
HiLoad™ Superdex™ prep grade (pg) sind vorgepackte XK Säulen für die präparative Gelfiltration. Superdex™ prep grade ist eine Kompositmatrix aus Dextran und stark quervernetzter Agarose. Die steile Selektivität von Dextran und die hohe chemische und physikalische Stabilität von Agarose ermöglichen hochauflösende Trennungen. Das Chromatographiemedium verbindet hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilie und ermöglicht hohe Flussraten und minimale nicht-spezifische Wechselwirkungen.
  • Hohe Auflösung mit kurzen Laufzeiten und guter Ausbeute
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten
  • Trennungen können bis zu Produktionsvolumen vergrößert werden
  • Vorgepackt für Komfort und Reproduzierbarkeit
Lieferumfang: Supplied with dismantling tool, support screen, net ring (10 µm), O-ring, stop plugs and instructions.