VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Lieferant: VWR Collection
181-0308EA 532.73 EUR
181-0308 181-0309
VWR® VCP 80/VCP 130 Vacuum/Pressure Pumps
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
VCP 80 und VCP 130 können als Vakuum- und Druckpumpen verwendet werden und setzen Standards bei der effizienten Vakuumnutzung. Mit diesen Pumpen kann ein erschwingliches Vakuum für Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit nicht erforderlich ist, erzielt werden. Die Pumpen können für die Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen oder wässrigen Dämpfen, einschließlich Puffern, verwendet werden. Allerdings werden sie nicht zum Pumpen saurer, basischer oder organischer Dämpfe empfohlen. Die Vakuum-/Druckpumpen der VWR® Collection sind für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb ausgelegt und haben zwei Manometer mit manuellen Reglern zur einfachen Überwachung des erforderlichen Vakuums oder Drucks.
  • Vakuum- und Druckpumpe in einem
  • WOB-L® Kolbentechnologie
  • Kompakt, leicht zu reinigen, einfache Handhabung
  • Einfache Überwachung und Vakuumregulierung
Lieferumfang: Lieferung mit EU-/UK-/CH-Stecker, Bedienungsanleitung, Vakuum- und Druckregler, Vakuum-Messgerät und Manometer, Schalldämpfer und Wasserabscheider.