Aufbewahrungsröhrchen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
374500 374502 374511 374513 374512 374510 374500-BR 374501-BR 374510-BR 374511-BR
479-1196EA 519 EUR
479-1196 479-1198 479-1367 479-1368 479-1380 479-1379 479-2229 479-2230 479-2232 479-2233
Aufbewahrungsröhrchen, Nunc™
Vials
Reines Klasse VI PP für medizinischen Zwecke. Röhrchen und Rack sind sowohl für die Verwendung auf dem Labortisch mit niedrigem Durchsatz als auch die automatisierte Verwendung mit hohem Durchsatz geeignet. Ein permanent aufgebrachter, einzigartiger 2D-Barcode ist für die sichere Identifikation und Probenverfolgung auf der Basis jedes Röhrchens eingelasert.
  • Alle Barcodes werden gegen die Datenbank bisher zugewiesener Codes geprüft, um Duplikate zu verhindern
  • Jedes Röhrchen ist auf Dichtigkeit geprüft
  • Einteilige Kappen mit Außengewinde und eingegossenen Dichtungen, die weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden können
  • Frei von DNA, RNAse, DNAse und Endotoxinen
  • Temperaturbeständig von -180 bis +121 °C
  • Mit Graduierungen und weißem Feld für die manuelle Kennzeichnung
Internally-Threaded Universal Tubes and Rack System, 2,0 ml.
Experience the best features of the Thermo Scientific™ storage tube portfolio: universal cap, universal latch rack and free-standing tube. This versatile, 2,0 ml internally threaded tube is ideal both for a large storage system like a biobank, and in smaller scale for traditional cryostorage. Sample identity is ensured due to a permanently attached 2D barcode on each tube and permanent laser etching of the rack. Now available in a barcoded rack to allow tracking of the rack in addition to individual tubes.
Tubes and rack are ideal for both lower-throughput and high-throughput use, Feature graduations and white patch for manual marking, Can be used in traditional cryostorage boxes made for 10x10 arrays, Internal threads limit contamination, Automation-pickable in universal latch rack, Barcoded rack option offers additional tracking assurance, Single-piece construction with molded-in gasket, Cannot be over-tightened manually or with automated capping tools, Thermoplastic elastomer gasket material is compatible with storage at room temperature down to vapor phase of liquid nitrogen.
Permanently bonded, unique 2D barcode laser-etched onto the base of tube to securely identify and track samples, 2D barcode readers instantly scans each tube's 2D barcode, registering the tube in any application or database, or integrates via several export options, Scan the tube to access sample information and identify the contents, Every 2D barcoded storage tube is scanned to ensure readability, Barcodes are checked against database of previously assigned codes to prevent duplicates.
Standards: IATA certified.