VWR® VLSB, Schüttelwasserbäder
Lieferant: VWR Collection
462-0494EA 3050 EUR
462-0494 462-0493
VWR® VLSB, Schüttelwasserbäder
Bäder Schüttelwasserbäder
Schüttelwasserbäder mit reziproker Bewegung, Edelstahlbad und einfacher, intuitiver Benutzeroberfläche. Weitere Schütteltablare können schnell und einfach eingesetzt werden.
  • Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
  • Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
  • Excellent temperature stability ±0,1 °C
  • Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
  • Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
  • Display: Resolution of 0,1 °C
  • Working depth: Min. 60 mm
Heating element is positioned on the underside of the tank, no heating element in the bath means it is easier to clean and keep clean. Baths have an adjustable over-temperature alarm and advanced dry start/run dry protection. Available ready to use in two sizes to suit a variety of applications including sample preparation, mixing and thawing.
Lieferumfang: Supplied with a universal shaking tray (features adjustable springs) and a clear gabled polycarbonate lid. An optional stainless steel gabled lid is available plus a wide choice of accessory trays and test tube racks; these must be ordered separately.
Bitte beachten * Die Reagenzglasgestelle für die Tablare müssen in Verbindung mit den entsprechenden Reagenzglas-Tablaren eingesetzt werden.