VWR® SAS Super Pinocchio II Luftprobenehmer für Druckgase
Lieferant: VWR Collection
710-0950EA 4580 EUR
710-0950 710-0949 710-0955 710-0951
VWR® SAS Super Pinocchio II Luftprobenehmer für Druckgase
Probenehmer Luftkeimsammler
Der SAS Super Pinocchio II ist ein mikrobieller Impaktionsprobenehmer zur Prüfung der Qualität von Druckluft und Gasen in Reinräumen. Eine Druckluftquelle wird angeschlossen und der Durchflussmesser reguliert, um die erforderliche Durchflussrate zu erreichen.
  • Autoklavierbar
  • Kalibriert gemäß den internationalen Standards
  • Gerät benötigt keine Stromversorgung und ist vollständig transportfähig
  • Er kann Luftproben entweder auf Abklatschplatten oder 90-mm-Petrischalen sammeln.
Standards: IQ-, OQ- und PQ-Dokumentation verfügbar.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Eigenständiges Gerät, bestehend aus Anschlüssen, Luftströmungsmesser, Manometer, Hahn und Trichterkopf komplett mit Plattengehäuse.
Verpackung:
Bitte beachten