HPLC-Säulen, Chromolith® DIOL
Lieferant: Merck
Chromolith®
1.53175.0001EA 258 EUR
1.53175.0001 1.53171.0001 1.53170.0001 1.53172.0001
HPLC-Säulen, Chromolith® DIOL
Chromatographiesäulen
Chromolith® DIOL Säulen liegen von der Polarität her zwischen C18 und Kieselgel. Die funktionelle Gruppe Diol ist wenig polar und kann daher für unterschiedliche Selektivitäten eingesetzt werden. Chromolith® DIOL kann mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln in normalen Phasen und Umkehrphasen verwendet werden. Im Normalphasen-Modus bietet die Diol-Phase eine alternative Selektivität im Vergleich zu Kieselgel und weist zusätzlich längere Retentionszeiten auf, welche die Trennung fördern. Im Umkehrphasen-Modus ist bei Verbindungen wie wasserlöslichen Vitaminen, Zuckern oder Aminosäuren mit einfachen mobilen Phasen eine problemlose Basislinientrennung möglich. Chromolith® DIOL Säulen besitzen eine lange Lebensdauer im pH-Bereich von 2,5 bis 7,5 sowie eine hohe Matrixtoleranz und Analysegeschwindigkeit.