Abfallbehälter
Lieferant: asecos
8640 8641
MSGA8640EA 446 EUR
MSGA8640 MSGA8641
Abfallbehälter
Behälter Abfallbehälter
Hergestellt aus Edelstahl.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Leicht zu reinigen
Sammelbehälter mit Deckel und Fußpedal. Für die sichere Entsorgung von mit Lösungsmitteln und anderen Abfällen durchtränkten Stofftüchern.