Filter mit RD 40 Anschluss und Aluminiumgehäuse
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1783010 1783000 1785030 1786730 1786000 1785019 1785018 1785014 1785025 1785040 1783030 1783080 1785012
111-1464EA 29.8 EUR
111-1464 111-1463 111-0073 111-1477 111-0561 111-1473 111-1472 111-1471 111-1474 111-1475 111-1465 111-1467 111-1470
Filter mit RD 40 Anschluss und Aluminiumgehäuse
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Aluminiumfilter für den Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel; zur Verwendung mit Honeywell Vollmasken.
  • Leichtes und robustes Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung
  • Uneingeschränktes Sichtfeld.
  • RD 40 Anschluss mit DIN-Gewinde für einen sicheren und außergewöhnlich festen Sitz
  • Imprägnierte Aktivkohle aus Kokosnussschalen
  • Extrem saugfähig
Die Vollmaske darf nur verwendet werden, wenn die Konzentration von Kontaminanten dem Standard des eingesetzten Filters entspricht. Nur zur Verwendung in ausreichend belüfteten Bereichen mit einem Sauerstoffvolumen von mindestens 17 %.
Standards: EN 141:2000; DIN-Gewinde (EN 148 und/oder EN 143)