Warnschutz-Regenjacke, Windsor 708Z
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
708ZLH2415/M 708ZLH2414/3XL 708ZLH2415/S 708ZLH2415/L 708ZLH2415/3XL 708ZLH2415/2XL 708ZLH2415/1XL 708ZLH2414/S 708ZLH2414/L 708ZLH2414/2XL 708ZLH2414/1XL 708ZLH2414/M
113-7179EA 222 EUR
113-7179 113-7171 113-7180 113-7178 113-7177 113-7176 113-7175 113-7174 113-7172 113-7170 113-7169 113-7173
Warnschutz-Regenjacke, Windsor 708Z
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus Siopor-Extra-Gewebe, einem Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit PU-Film. Das Gewebe verfügt über eine wasserabstoßende Ausrüstung an der Außenseite und eine wasserdampf-durchlässige Beschichtung an der Innenseite. Mit festem Mesh-Futter im Körper und Polyamid-Futter in den Ärmeln.
  • Hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
  • Reißverschluss mit extra langem Zieher, unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff
  • Zwei eingesetzte Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss, Oberarmtasche, Napoleontasche
  • Vorgeformte Ärmel, Gummizug am Armende mit Klettbandpatte
  • Unterarmentlüftung, bandverschweißte Nähte
  • Kordelzug in der Taille und im Untersaum
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 205 g/m²
Standards: EN 471 (3-2), EN 343 (3-3)