VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Elektronische Rührwerke
Lieferant: VWR Collection
441-0304EA 1020 EUR
441-0304 441-0302 441-0303 441-0305 441-0306 441-0307
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Elektronische Rührwerke
Rührer Rührwerke
Diese Laborrührer eignen sich ideal zum einfachen Rühren von Mengen bis zu 25 L (VOS 40 digital), oder zum intensiven Rühren von Mengen bis zu 40 L (VOS 60 control). Dank mikroprozessorgesteuerter Technologie stellen die Rührer automatisch die Drehzahl in einem Bereich von 0/30 bis 2000 min⁻¹ ein.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteck-Rührwellen
  • Überlastungsschutz, die Geräte können kurzfristig bei Überlastung betrieben werden
  • Fehlercode-Anzeige
Sicherheitskreise sorgen für eine automatischeMore Product Information