VWR® Q Path® MacroStar II, Kassetten, im Magazin
Lieferant: VWR
Q Path® MacroStar II
720-2051EA 439 EUR
720-2051 720-2052 720-2050 720-2055 720-2056 720-2053 720-2054 720-2057 720-2058
VWR® Q Path® MacroStar II, Kassetten, im Magazin
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten in vorgefüllten Magazinen für Thermo und R. A. Lamb Kassettendrucker. Fünfzig Spender mit 80 Kassetten und 2× 2000 Deckeln.
  • Große Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Mit Scharnier und separatem Deckel
  • Beschriftungsbereich: 45°-Winkel