VWR® Q Path® MacroStar VI, Kassetten
Lieferant: VWR Collection
720-2176EA 155 EUR
720-2176 720-2177 720-2178 720-2179 720-2180 720-2181 720-2182 720-2174 720-2175
VWR® Q Path® MacroStar VI, Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit angeschweißtem Deckel, Lieferung in Spendern für 500 Kassetten. Drei Schachteln mit je 500 Kassetten.
  • Mit 30° Neigung
  • Beschriftung vorne und an beiden Seiten möglich
  • Kassette mit Lasche zum leichteren Öffnen nach der Imprägnierung