VWR® Q Path® MicroStar II, Kassetten, im Magazin
Lieferant: VWR
Q Path® MicroStar II
720-2041EA 629 EUR
720-2041 720-2044 720-2045 720-2042 720-2043 720-2048 720-2049 720-2046 720-2047
VWR® Q Path® MicroStar II, Kassetten, im Magazin
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten in vorgefüllten Magazinen für Thermo und R. A. Lamb Kassettendrucker. Fünfzig Spender mit 80 Kassetten und 2× 2000 Deckeln.
  • Kleine Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Mit Scharnier und separatem Deckel
  • Beschriftungsbereich: 45°-Winkel