VWR® Q Path® MicroStar III, Kassetten
Lieferant: VWR Collection
720-2087EA 208 EUR
720-2087 720-2088 720-2089 720-2081 720-2082 720-2083 720-2084 720-2086 720-2085
VWR® Q Path® MicroStar III, Kassetten
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Einweg-Deckel, Lieferung in Spender für 500 Kassetten. Drei Schachteln mit je 500 Stück.
  • Kleine Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Mit montiertem Scharnierdeckel
  • Beschriftungsbereich 45°-Winkel, geeignet für alle aktuellen Drucker