VWR® Q Path® MacroStar I, Kassetten, im Magazin
Lieferant: VWR
Q Path® MacroStar I
720-2040EA 369 EUR
720-2040 720-2033 720-2034 720-2032 720-2037 720-2038 720-2035 720-2036 720-2039
VWR® Q Path® MacroStar I, Kassetten, im Magazin
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten in vorgefüllten Magazinen für Thermo und R. A. Lamb Kassettendrucker. Packung enthält 37 Spender mit 80 Kassetten und 1 Spender mit 40 Kassetten.
  • Große Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Beschriftungsbereich: 45°-Winkel
  • Ohne Deckel
  • Mit 34 Löchern