Filter mit RD 40 Anschluss und Kunststoffgehäuse
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1788155 1788005 1788161 1788000 1788010 1788020 1788166 1788015 1788070 1788075 1786110 1788025
111-0566EA 33.3 EUR
111-0566 111-1478 111-1485 111-0562 111-1479 111-0563 DALL1788166 111-1480 111-0564 111-0565 111-1476 111-1481
Filter mit RD 40 Anschluss und Kunststoffgehäuse
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Maskenfilter
Kunststofffilter für den Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel; zur Verwendung mit Honeywell Vollmasken.
  • Gehäuse aus robustem Kunststoff für eine längere Lebensdauer
  • Leicht zu entsorgen (nicht-metallisch)
  • Leicht und daher besonders komfortabel
  • Imprägnierte Aktivkohle aus Kokosnussschalen
  • Hohe Filterleistung
Die Vollmaske darf nur verwendet werden, wenn die Konzentration von Kontaminanten dem Standard des eingesetzten Filters entspricht. Nur zur Verwendung in ausreichend belüfteten Bereichen mit einem Sauerstoffvolumen von mindestens 17%.
Standards: EN 14387, EN 143, EN 148.