Eindeckmittel, Entellan® Neu
Lieferant: Merck
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
1.07961.0100EA 45.4 EUR
1.07961.0100 1.07961.0500 1.00869.0500
Eindeckmittel, Entellan® Neu
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Entellan® Neu ist ein neues Eindeckmittel für Eindeckgeräte und auch speziell für gewerbliche Eindeckautomaten geeignet. Seine Viskosität liegt zwischen 250 und 600 mPas; 1,00869 verfügt über einen kleinen Viskositätsbereich. Dieser enge Viskositätsbereich verbessert und beschleunigt die Anwendung, da weder die Tropfrate noch die Menge nach dem ersten Durchlauf mit einer neuen Flasche Entellan® Neu zurückgesetzt werden muss.
  • Einfache Anwendung
  • Kleiner Viskositätsbereich, 500 - 600 mPas (1,00869)
  • Glasflasche