o-Kresolphthalein 20 g/l in Ethanol 70%, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
84599.180EA
91
EUR
84599.180
84599.260
o-Kresolphthalein 20 g/l in Ethanol 70%, VOLUSOL®
o-Kresolphthalein
Eine Alternative zu Phenolphtalein-Lösung
Formel:
C₂₂H₁₈O₄ Dichte: 0,886 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005912 CAS-Nummer: 596-27-0 EINECS: 209-881-8 UN: 1170 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Transition range pH 8.2 - 9.8 | Passes test |