Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, uvex whisper
Lieferant: UVEX
2111.201 2111.237
UVEX2111.201EA 130 EUR
UVEX2111.201 UVEX2111.237
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, uvex whisper
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
Diese praktischen Gehörschutzstöpsel mit Band sind immer griffbereit, wenn Sie benötigt werden. Dank ihres schmutzabweisenden Materials eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in schmutzigen Arbeitsumgebungen.
  • Mit Band; kann bequem um den Hals getragen werden
  • Hygienische Aufbewahrung in einer einzelnen Transportbox
  • Schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Seife und Wasser reinigen
  • Anhaltender Tragekomfort und Sicherheit
In Bereichen mit geringer Lärmbelastung.
SNR: 23 dB
Standards: EN 352-2:2002