E-Z 96® Gewebe DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D1196-01
D1196-00
D1196-01EA
1080
EUR
D1196-01
D1196-00
E-Z 96® Gewebe DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien
Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Durch die Anpassung der HiBind® Technologie an 96-Well-Platten bietet das E-Z 96® Gewebe DNA Kit eine Hochdurchsatzmethode zur Aufreinigung genomischer DNA aus Vollblut, Wangenabstrich, Mäuseschwanz, Rattenschwanz, Gewebe und tierischen Zellen und Geweben in einem 96-Well-Plattenformat. Die aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen wie PCR, Restriktionsenzymverdau und Hybridisierungsverfahren.
- Isolierung von DNA aus 96 Proben in weniger als 1 Stunde
- Reproduzierbare Aufreinigung von DNA aus einer Vielzahl von Proben
- Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
- Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)