E.Z.N.A.® Stool DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D4015-01 D4015-00 D4015-02
D4015-01EA 215 EUR
D4015-01 D4015-00 D4015-02
E.Z.N.A.® Stool DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Stool DNA Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung qualitativ hochwertiger Gesamt-DNA aus frischen und gefrorenen Stuhlproben. Bis zu 200 mg Stuhlproben können in weniger als 60 Minuten verarbeitet werden. Das System kombiniert die reversiblen Nukleinsäure-Bindungseigenschaften der HiBind® Matrix mit der Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der Zentrifugensäulentechnologie zur Eliminierung von Polysacchariden, Phenolverbindungen und Enzyminhibitoren aus Stuhlproben. Die aufgereinigte DNA eignet sich für PCR, Restriktionsverdauung und Hybridisierungverfahren.
  • Qualitativ hochwertige DNA in weniger als 1 Stunde
  • Optimierte Puffer garantieren immer reine DNA
  • Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktionen