E.Z.N.A.® und E-Z 96® Cycle Pure Kits
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D6492-01 D6492-02 D6492-00
D6492-01EA 108 EUR
D6492-01 D6492-02 D6492-00
E.Z.N.A.® und E-Z 96® Cycle Pure Kits
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Die E.Z.N.A.® Cycle Pure Kits wurden für die schnelle Aufreinigung von ein- oder doppelsträngiger DNA von PCR- oder anderen enzymatischen Reaktionen entwickelt. Das Aufreinigungsverfahren entfernt Primer, Nukleotide, Enzyme, Salze und andere Verunreinigungen vollständig aus DNA-Proben. Die E.Z.N.A.® MicroElute Cycle Pure Kits sind speziell für die Reinigung von PCR-Proben mit einem kleinen Elutionsvolumen von 10 bis 15 µl vorgesehen. Das Verfahren des E-Z® 96 Cycle Pure Kits ermöglicht die parallele Aufreinigung von bis zu 96 PCR-Proben aus mehreren Amplifikationen. Das E-Z® 96 Cycle Pure Kit nutzt die Multiwell-Technologie für die manuelle oder vollständig automatisierte Hochdurchsatz-Aufreinigung.
V-Spin-Säulen haben einen Verschluss, Q-Spin-Säulen dagegen nicht. Ansonsten sind die Verwendung und Anwendungsbereiche der Säulen identisch.