1,2-Epoxycyclopentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclopentene oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175188-25G 175188-5G
SIAL175188-25GEA 355 EUR
SIAL175188-25G SIAL175188-5G
1,2-Epoxycyclopentan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclopentane
Formel: C₅H₈O
MDL: MFCD00005161
CAS-Nummer: 285-67-6
EINECS: 206-005-6