Pentafluorphenyl-2,3-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH
1Y-0264.500
1Y-0264.10
1Y-0264.1
1Y-0264.5
BIOT1Y-0264.500EA
0
EUR
BIOT1Y-0264.500
BIOT1Y-0264.10
BIOT1Y-0264.1
BIOT1Y-0264.5
Pentafluorphenyl-2,3-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,3-dichlorbenzolsulfonat
Formel:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S |
MDL:
MFCD06659539 CAS-Nummer: 885949-54-2 |