Pentafluorphenyl-3,4-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH
1Y-0263.1
1Y-0263.10
1Y-0263.5
1Y-0263.500
BIOT1Y-0263.1EA
0
EUR
BIOT1Y-0263.1
BIOT1Y-0263.10
BIOT1Y-0263.5
BIOT1Y-0263.500
Pentafluorphenyl-3,4-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-3,4-dichlorbenzolsulfonat
Formel:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S |
MDL:
MFCD06659538 CAS-Nummer: 885949-53-1 |