2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
015327-1G 015327-2.5G
FLUO015327-1GEA 152 EUR
FLUO015327-1G FLUO015327-2.5G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇N₃O₂S
MDL: MFCD00170222
CAS-Nummer: 2104-09-8