3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
BB-2743-5G BB-2743-25G BB-2743-100G
COBBBB-2743-5GEA 0 EUR
COBBBB-2743-5G COBBBB-2743-25G COBBBB-2743-100G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronsäure
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
MDL: MFCD05865178
CAS-Nummer: 357611-51-9