Pentafluorophenyl-5-brom-2-thiophensulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH
4Y-0246.1
4Y-0246.10
4Y-0246.5
4Y-0246.500
BIOT4Y-0246.1EA
0
EUR
BIOT4Y-0246.1
BIOT4Y-0246.10
BIOT4Y-0246.5
BIOT4Y-0246.500
Pentafluorophenyl-5-brom-2-thiophensulfonat
Pentafluorophenyl-5-brom-2-thiophensulfonat
Formel:
C₁₀H₂BrF₅O₃S₂ |
MDL:
MFCD06659553 CAS-Nummer: 885949-67-7 |