2'-Brom-4'-chloracetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1373-5G
AN-1373-1G
COBBAN-1373-5GEA
884
EUR
COBBAN-1373-5G
COBBAN-1373-1G
2'-Brom-4'-chloracetanilid
2'-Brom-4'-chloracetanilid
Formel:
C₈H₇BrClNO |
MDL:
MFCD00040851 CAS-Nummer: 57045-85-9 |