Acetat-Standardlösung, 1.000 mg/l AcO- in Wasser (aus NaOOCCH3) Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: Bernd Kraft
21511.0000 21511.1000
KRAF21511.0000EA 77.7 EUR
KRAF21511.0000 KRAF21511.1000
Acetat-Standardlösung, 1.000 mg/l AcO- in Wasser (aus NaOOCCH3) Standard für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Acetat-Standards