4-(Methylthio)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(4-(Methylthio)phenyl)methanamine
009292-5G
009292-1G
FLUO009292-5GEA
282
EUR
FLUO009292-5G
FLUO009292-1G
4-(Methylthio)benzylamin
4-(Methylthio)benzylamin
Formel:
C₈H₁₁NS Molecular Weight: 153,2500 g/mol |
MDL:
MFCD01310831 CAS-Nummer: 83171-39-5 |