2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)ethanone
005638-5G 005638-1G
FLUO005638-5GEA 296 EUR
FLUO005638-5G FLUO005638-1G
2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈ClFO
MDL: MFCD01631368
CAS-Nummer: 261762-63-4