3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3486-25G
BB-3486-5G
BB-3486-1G
COBBBB-3486-25GEA
1220
EUR
COBBBB-3486-25G
COBBBB-3486-5G
COBBBB-3486-1G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179.9700 g/mol |
MDL:
MFCD08689486 CAS-Nummer: 480424-49-5 |