3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
021614-5G
021614-2G
FLUO021614-5GEA
97.2
EUR
FLUO021614-5G
FLUO021614-2G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ |
MDL:
MFCD02093661 CAS-Nummer: 121124-97-8 |