2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
437395-100ML
437395-500ML
SIAL437395-100MLEA
89.5
EUR
SIAL437395-100ML
SIAL437395-500ML
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel:
C₁₇H₂₇NO₂ Molecular Weight: 277,40 g/mol |
MDL:
MFCD00017526 CAS-Nummer: 21245-02-3 EINECS: 244-289-3 |