4-Methylnicotinamid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Methyl-3-pyridinecarboxamide
RF04512.250 RF04512.1
CHMPRF04512.250EA 0 EUR
CHMPRF04512.250 CHMPRF04512.1
4-Methylnicotinamid
4-Methylnicotinamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136.1512 g/mol
MDL: MFCD00234322
CAS-Nummer: 7250-52-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable