Indium(III)isopropoxid 5% (w/v) in 2-Propanol , 99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99+%
CAS No.: 38218-24-5
Molecular Formula: C9H21InO3
Formula Weight: 292.08
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.78
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 82°
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00210318
Formel:
C₉H₂₁InO₃ Siedepunkt: 82 °C Dichte: 0,78 Flammpunkt: 12 °C (54 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210318 CAS-Nummer: 38218-24-5 UN: 1219 ADR: 3,II |