Lithiumaluminiumhydrid 1 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumalanat, Aluminiumlithiumhydrid, LAH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
212792-100ML 212792-800ML
SIAL212792-100MLEA 69 EUR
SIAL212792-100ML SIAL212792-800ML
Lithiumaluminiumhydrid 1 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Molecular Weight: 37,95 g/mol
MDL: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I