2-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
663689-1G
663689-5G
SIAL663689-1GEA
38
EUR
SIAL663689-1G
SIAL663689-5G
2-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5'-chlor-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₆BrClO₂ |
MDL:
MFCD03789076 CAS-Nummer: 52727-99-8 |