2'-Methoxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
019300-5G 019300-25G
FLUO019300-5GEA 148 EUR
FLUO019300-5G FLUO019300-25G
2'-Methoxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
2'-Methoxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MDL: MFCD03789147
CAS-Nummer: 103204-71-3