Ethylenbis(chlorformiat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

653071-25G 653071-5G
SIAL653071-25GEA 703 EUR
SIAL653071-25G SIAL653071-5G
Ethylenbis(chlorformiat), Sigma-Aldrich®
Ethylenbis(chlorformiat)
Formel: C₄H₄Cl₂O₄
MDL: MFCD00126859
CAS-Nummer: 124-05-0
EINECS: 204-674-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR