Triethylenglycolbis(chlorformiat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301477-25G 301477-5G
SIAL301477-25GEA 308 EUR
SIAL301477-25G SIAL301477-5G
Triethylenglycolbis(chlorformiat), Sigma-Aldrich®
Triethylenglycolbis(chlorformiat)
Formel: C₈H₁₂Cl₂O₆
MDL: MFCD00011536
CAS-Nummer: 17134-17-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II