L(+)-Diisopropyltartrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Diisopropyl (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
A16941.14
A16941.22
A16941.14EA
27.2
EUR
A16941.14
A16941.22
L(+)-Diisopropyltartrat ≥98%
L(+)-Diisopropyltartrat
Purity: 98+%
CAS No.: 2217-15-4
Molecular Formula: C10H18O6
Formula Weight: 234.25
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 150-151°/11mm
Beilstein Reference: 1727863
Optical Rotation: +16° (neat)
MDL No.: MFCD00064450
Formel:
C₁₀H₁₈O₆ Molecular Weight: 234,25 g/mol Siedepunkt: 150…151 °C (11 mmHg) Dichte: 1,117 Flammpunkt: 110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064450 CAS-Nummer: 2217-15-4 EINECS: 218-709-0 |