L(+)-Diisopropyltartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diisopropyl (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229180-100G
229180-25G
SIAL229180-100GEA
72.9
EUR
SIAL229180-100G
SIAL229180-25G
L(+)-Diisopropyltartrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Diisopropyltartrat
Formel:
C₁₀H₁₈O₆ Molecular Weight: 234,25 g/mol |
MDL:
MFCD00064450 CAS-Nummer: 2217-15-4 EINECS: 218-709-0 |