D(-)-Diisopropyltartrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
A17362.14 A17362.22
A17362.14EA 68.9 EUR
A17362.14 A17362.22
D(-)-Diisopropyltartrat ≥98%
D(-)-Diisopropyltartrat
Purity: 98% CAS No.: 62961-64-2 Molecular Formula: C10H18O6 Formula Weight: 234.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 150-151°/11mm Beilstein Reference: 5265431 Optical Rotation: -16° (neat) MDL No.: MFCD00008876
Formel: C₁₀H₁₈O₆
Molecular Weight: 234,25 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,117
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008876
CAS-Nummer: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4