D(-)-Diisopropyltartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227803-10G
227803-50G
SIAL227803-10GEA
36
EUR
SIAL227803-10G
SIAL227803-50G
D(-)-Diisopropyltartrat, Sigma-Aldrich®
D(-)-Diisopropyltartrat
Formel:
C₁₀H₁₈O₆ Molecular Weight: 234,25 g/mol |
MDL:
MFCD00008876 CAS-Nummer: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |