Iodessigsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
307592500 307590010
ACRO307592500EA 61.1 EUR
ACRO307592500 ACRO307590010
Iodessigsäureanhydrid 97%
Iodessigsäureanhydrid
Formel: C₄H₄I₂O₃
Schmelzpunkt: 43…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001080
CAS-Nummer: 54907-61-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %