Iodessigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284262-1G 284262-250MG
SIAL284262-1GEA 221 EUR
SIAL284262-1G SIAL284262-250MG
Iodessigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Iodessigsäureanhydrid
Formel: C₄H₄I₂O₃
MDL: MFCD00001080
CAS-Nummer: 54907-61-8
UN: 3261
ADR: 8 II